VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à encliquetage
Fournisseur: VWR Collection
620-2097EA 50.9 EUR InStock
620-2097
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à encliquetage
Thermomètres Thermomètres numériques
Thermomètre numérique avec sonde en acier inoxydable, poignée et câble de trois mètres. Module polyvalent monté sur panneau qui s'enclenche sur place ou pouvant être utilisé comme unité autonome.
  • Affichage LCD à quatre chiffres: facile à lire
  • Mémorisation des températures maximale/minimale
  • Valeurs disponibles en °F ou °C, mise à jour toutes les secondes
Information de livraison: Fourni avec certificat de calibration Traceable, sonde, câble et pile.
Collapse All
Plage de mesure Précision Sonde Résolution l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
–50…+300 °C ±1,0 (–20…+100) °C Stainless steel (L×Ø: 70×3,5 mm) 0,1 (–20…+200); 1,0 °C 189×12,7×38 mm 1 620-2097
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité