VWR® Traceable®, Thermomètres étanches
Fournisseur: VWR Collection
620-2092EA 55.5 EUR InStock
620-2092 620-2099
VWR® Traceable®, Thermomètres étanches
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre étanche et résistant aux chocs est l’alternative sécurisée à tout instrument dangereux au mercure. La sonde résiste à la plupart des agents chimiques.
  • Étanche, il s’utilise dans les laboratoires d’analyses par voie humide, les environnements humides et toutes les applications sur le terrain
  • Mémoire des valeurs maximum/minimum
  • Mise à jour toutes les secondes
Sonde en acier inoxydable (L×Ø : 203×3,5 mm)
Information de livraison: Livré avec une sonde et un étui, une pile à oxyde d’argent et un certificat d’étalonnage Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité