VWR® Traceable®, Micro-thermomètre infrarouge
Fournisseur: VWR Collection
620-2102EA 72.9 EUR InStock
620-2102
VWR® Traceable®, Micro-thermomètre infrarouge
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre capture les relevés de température de toutes les surfaces liquides, solides et semi-solides en moins d'une seconde. Ces mesures de température non invasives et « sans contact » conviennent à la préparation des aliments, aux sciences de la vie, aux salles blanches et à d'autres inspections rapides.
  • Fonction 'HOLD'
  • Emissivité de 0,95
  • Champ de vision de 1:1
  • Lectures maximales uniquement/minimales uniquement
  • Mode "continu" et alerte de batterie faible
Information de livraison: Fourni avec certificat d'étalonnage Traceable®, touches tactiles, support rabattable, porte-clés et pile (pile bouton au lithium CR2032 : 139-2267) pour 40 heures d'utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité