VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge et mesure à cœur
Fournisseur: VWR Collection
620-2203EA 216 EUR InStock
620-2203
VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge et mesure à cœur
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre infrarouge type K simple à utiliser permet d'effectuer des mesures en moins d'une seconde.
  • Champ de vision de 12:1
  • Émissivité réglable de 0,1 à 1,0 par incréments de 0,01 °C
  • Mémorisation des valeurs minimale/maximale pour connaître à tout moment la valeur la plus élevée et la plus basse
  • Mémoire des températures et affichage de la moyenne de toutes les valeurs ainsi que la différence entre deux valeurs spécifiques
  • Alarmes sonores haute et basse, programmables par l'utilisateur pour signaler une condition « hors plage », « HOLD » de gel de l'affichage
  • Longueur de câble de 3 mètres
W×D×H: 178×70×38 mm
Information de livraison: Livré avec un certificat d'étalonnage Traceable® en 3 points (35, 50 et 150 °C (IR)), une sonde de type K (–40...+250 °C) et des piles avec indicateur de niveau.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité