VWR®, Horloge avec affichage de température et d'humidité
Fournisseur: VWR Collection
620-2220EA 69.1 EUR InStock
620-2220
VWR®, Horloge avec affichage de température et d'humidité
Minuteurs Horloges murales
Cette horloge murale de laboratoire indique l'heure, la température et l'humidité.
  • Cristal de quartz pour une grande précision
  • Affichage analogique de l'heure, la température (–20...+55 °C) et l'humidité (0 - 100 %)
  • Conception circulaire moderne avec couleur bleue très visible
  • L'aiguille des secondes est rouge vif pour une meilleure lisibilité
Certifications: Traceability to standards provided by NIST. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001, accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Information de livraison: Livré avec batterie, vis de fixation murale et certificat de calibration .
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité