Enregistreur de données compact
Fournisseur: ROTRONIC INSTRUMENTS
LOG-HC2-P1
620-2237EA 637 EUR InStock
620-2237
Enregistreur de données compact
Enregistreurs de données
The compact data logger LOG-HC2-P1 measures and saves humidity and temperature, light, air pressure and acceleration (three-axis) at the same time.
  • High ease of use
  • Four-line LCD with backlight
  • Large memory for more than 2000000 measured values
  • Rechargeable battery for maximum performance
The robust measuring instrument is ideal for long-term data recording.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité