VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre numérique avec point de rosée
Fournisseur: VWR Collection
620-2277EA 77.6 EUR InStock
620-2277
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre numérique avec point de rosée
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Compteur pratique à triple lecture avec fonction « toujours allumé » pour surveiller en permanence les conditions. L'alarme sonore et LED peut être réglée pour se déclencher à trois lectures d'humidité différentes (55 %, 60 % ou 65 %). Les capteurs offrent des temps de réponse en moins de 30 secondes.
  • Un grand écran clair fournit des mises à jour une fois par seconde
  • Affiche simultanément les trois lectures actuelles
  • Lecture minimum/maximum en mémoire pour l'humidité relative (HR), le point de rosée et la température
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST. Échantillonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Livré avec support mural, piles et certificat d'étalonnage Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité