VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre avec point de rosée et bulbe humide
Fournisseur: VWR Collection
620-2278EA 107 EUR InStock
620-2278
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre avec point de rosée et bulbe humide
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Cet instrument avec capteur interne est conçu pour la mesure de l’humidité relative (HR) et de la température.
  • Valeurs actuelles ou maximales/minimales
  • Les alarmes hautes et basses peuvent être réglées par incréments de 0,1 pour les quatre lectures
  • L'alarme retentit pendant 1 minute et une LED rouge clignote jusqu'à ce que la lecture revienne aux conditions de non alarme
Certifications: Traçable par rapport aux normes NIST Échantillonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Fourni avec un support, un support mural, deux piles AA et un certificat d’étalonnage Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité