Pocket thermometer, QUICKFIT®
Fournisseur: SciLabware
SH4A
620-2286EA 31.4 EUR InStock
620-2286
Pocket thermometer, QUICKFIT®
Thermomètres Thermomètres analogiques
Quickfit® ground-glass joints are precision manufactured with an accurate taper and smooth finish for leak-free performance and assured interchangeability.
  • For incorporating thermometers into Quickfit® jointed glassware assemblies
  • Pocket fits most Quickfit® still heads
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité