General-purpose thermometer
Fournisseur: SciLabware
MF31/2S
620-2290EA 178 EUR InStock
620-2290
General-purpose thermometer
Thermomètres Thermomètres analogiques
Spirit thermometers.
An integral ground glass cone on the stem allows direct fitting into Quickfit® jointed apparatus. Spirit thermometers have blue or green spirit for improved visibility.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité