Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

VWR® Radiogestuurde wandklok

Fournisseur: VWR Collection
620-2300EA 134 EUR InStock
620-2300 620-2301
VWR® Radiogestuurde wandklok
Timers Wandklokken
Bekijk overal de tijd, temperatuur en vochtigheid.

  • Kalender met maand, datum en dag
  • Klokformaat van ¹²/₂₄ uur
  • Radiosignaal uit Groot-Brittannië (Anthorn, Cambria) of continentaal Europa (Mainflingen, Duitsland) atoomklok stelt automatisch de juiste datum/tijd in; kalender geeft maand/datum, dag, schrikkeljaar, alarm weer
  • Giant-Digits™ 63 mm zichtbaar vanaf 30 m

B×D×H: 229×32×127 mm

Certifications: Traceerbaarheid naar standaarden van NIST. Kalibratie voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.

Information de livraison: Geleverd metMore Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

SERVICES


Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar technical.service.be@vwr.com

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..