VWR® Traceable®, Thermomètres numériques pour réfrigérateurs
Fournisseur: VWR Collection
620-2302EA 29.6 EUR InStock
620-2302
VWR® Traceable®, Thermomètres numériques pour réfrigérateurs
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre est conçu pour surveiller les températures dans les entrepôts, laboratoires, bureaux et hottes d’aspiration. Il est livré avec des dispositifs de fixation pour un positionnement souple.
  • Écran LCD facile à lire
  • Interrupteur permettant d’alterner entre °F et °C
  • Mise à jour toutes les 30 secondes
Certifications: Traçabilité assurée conformément à la norme ISO/CEI 17025 et aux normes NIST.
Information de livraison: Livré avec une ventouse, une fixation VELCRO®, une pile à oxyde d’argent et un certificat d’étalonnage Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité