Temperature tester, Pocket Pro™
Fournisseur: Hach
9531700
620-2304EA 157 EUR InStock
620-2304
Temperature tester, Pocket Pro™
Thermomètres Thermomètres numériques
This handheld temperature tester, for field analysis, is intended for professional use only. It can be used for applications with beverages, field use, industrial water, wastewater, swimming pool and spa water.
  • Easy calibration
  • Large LCD screen
  • Intuitive user interface
  • Manual is available in English, French, German, Italian and Spanish
Waterproof (IP 67) and floats.
This tester is waterproof (IP67) and floats.
Information de livraison: Supplied with four AAA batteries, lanyard and quick start guide plus a multi-language manual.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité