Food Thermometer, HACCP, TLC 700
Fournisseur: EBRO
1340-5735
620-2317EA 59.7 EUR InStock
620-2317
Food Thermometer, HACCP, TLC 700
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre pliant est adapté pour surveiller les températures rapidement et précisément, comme requis dans les entrepôts de marchandises, pour la distribution alimentaire, pour les entreprises de restauration et l'industrie alimentaire, mais aussi pour surveiller les températures dans les entrepôts frigorifiques ou les laboratoires. La sonde de pénétration pliable est utilisée pour mesurer la température interne de la nourriture en particulier.
  • Robust and shock-resistant
  • Long battery life
  • Small, safe, always with you - for perfect temperature control
  • Two-point factory calibration protocol at –20 and 0 °C
Pile : pile bouton lithium, 3 V, type CR 2032
Certifications: Tests, performances, compatibilité : EN 13485
Vérification et étalonnage périodiques : EN 13486
Conforme à la norme DIN 13485
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité