L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Traceable® logger trac, Enregistreur de température et d'humidité
Fournisseur: VWR Collection
620-2325EA 465 EUR InStock
620-2325 620-2326
VWR® Traceable® logger trac, Enregistreur de température et d'humidité
Enregistreurs de données
Enregistreurs portables qui accompagnent les expéditions, pour suivre l'humidité relative et la température. Pour une flexibilité totale, l'intervalle d'enregistrement est défini par l'utilisateur en fonction du nombre de jours d'enregistrement souhaité (de 4 heures à 365 jours) ou de l'intervalle de temps désiré (de toutes les 2 secondes à toutes les 24 heures). Pour s'assurer qu'aucune donnée ne soit perdue, une fois la mémoire pleine, le thermomètre/l'hygromètre interrompt l'enregistrement des données (les données ne sont pas écrasées).
  • Paramètres d'humidité et
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité