VWR® Digital Barometer Data Acquisition System
Fournisseur: VWR Collection
620-2331EA 207 EUR InStock
620-2331
VWR® Digital Barometer Data Acquisition System
Logiciels Logiciels de laboratoire
Ideal for monitoring environmental conditions in plants and labs.
  • Set high and low alarm points
  • Connect and download real-time readings to a PC
  • Get reliable readings
Use this data acquisition software and USB cable to permanently capture real-time measurements on a PC from up to eight different Traceable® barometers. Data can then be saved, viewed, printed as-is, or merged into a report or spreadsheet and emailed to any smartphone or computer. The software also features a 24/7 audible and visual alarm to remind users to check on data.
Traceable®More Product Information
Collapse All
Désignation Pour Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Digital barometer data acquisition system 6530 digital barometer 1 620-2331
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité