Enregistrement maximal, thermomètres bimétalliques à autoclave
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
B602150011
620-2342EA 180 EUR InStock
620-2342
Enregistrement maximal, thermomètres bimétalliques à autoclave
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ce thermomètre durable, avec pointeur d'enregistrement maximum (rouge), est déplacé vers le haut par le pointeur de mesure de température (noir) pour indiquer la température la plus élevée. La connexion filetée (¼" NPT) se visse dans les processus et peut être utilisée pour monter le thermomètre sur le support inclus.
  • Réinitialisation manuelle
  • Étanche et pressurisé
  • Résiste à la pression, aux températures élevées et à la rouille
  • Point d'étalonnage pour l'article 620-2342: 121 °C
  • Taille du cadran: 81 mm
Acier inoxydable 304 avec lentille en verre.
Information de livraison: Livré avec un certificat de précision et des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) ou un rapport d'étalonnage de thermomètre individuel.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité