Multi-use temperature and humidity loggers, testo 184 H1
Fournisseur: TESTO
0572.1845
620-2361EA 168 EUR InStock
620-2361
Multi-use temperature and humidity loggers, testo 184 H1
Enregistreurs de données
The 184 H1 temperature and humidity logger is capable of monitoring temperature and humidity levels during cold chain transportation. With configuration, reports, and calibration certificates on-board, the 184 H1 make transport monitoring and documentation of sensitive goods easy.
  • PDF reports allow for quick access to non-corruptible documentation without installed software
  • On-board electronic calibration certificate eliminates the hassles of maintaining traceability
  • Easy configuration on any computer with pre-loaded files, clear alarm indication
  • Its large, easy-to-read display shows readouts in real time
  • A LED status lights alert when specified limits have been exceeded
Certifications: IP 30 - ISO 9001:2008, FDA 21 CFR Part 11, EN 12830, and HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) International compliant.
Information de livraison: Supplied with replaceable long life battery, up to 500 consecutive days of use.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité