Manomètres, sondes Smart et sans fil Testo 510i/549i
Fournisseur: TESTO
0560.1510
620-2397EA 126 EUR InStock
620-2397
Manomètres, sondes Smart et sans fil Testo 510i/549i
Manomètres
Ces sondes Smart Probes sont destinées à être utilisées avec des smartphones et des tablettes. Les utilisateurs peuvent lire les mesures au moyen de l'application Smart Probes de Testo installée sur leur périphérique. L'application vous permet de lire à distance les mesures transmises par six sondes Smart Probes et de documenter/consigner facilement les résultats. Utilisées avec des tubes de Pitot (non inclus), elles peuvent servir à déterminer la vitesse de l'air et le débit volumique.
Toutes les données de mesure s'affichent sous forme de mesures, de tableaux ou de graphiques, et peuvent être rapidement enregistrées au format PDF ou Excel. L'application établit des rapports personnalisés pouvant être enregistrés et partagés par courrier électronique. L'application fonctionne sur les périphériques intelligents dotés des systèmes d'exploitation Android ou Apple (version iOS 8.3 requise ou version ultérieure ; version Android 4.3 requise ou version ultérieure ; appareil mobile avec fonction Bluetooth 4.0 requis).
Testo 510i - Manomètre de pression différentielle
- Sonde sans fil pour mesurer la pression statique, le débit d'air et le débit volumique (avec tube de Pitot non inclus)
- Mesure la pression d'admission et les chutes de pression à travers les filtres et les serpentins
- L'application possède un menu de mesures comportant des alarmes de chute de pression.
- Configuration et calculs du débit volumique aisés (intégration facile des dimensions et du facteur liés au tube de Pitot)
- Partie arrière aimantée permettant de maintenir l'instrument en place pour une utilisation sans les mains
Testo 549i - sonde de pression de réfrigérant
- Sonde de pression sans fil et sans tuyau pour mesurer la pression de réfrigérant dans les systèmes de climatisation/réfrigération
- Mesure la pression de réfrigérant côté haute pression et côté basse pression (ou les deux simultanément avec 2 sondes) sur les systèmes de climatisation/réfrigération
- Aucun tuyau requis : propre, simple et précis
- Idéale pour l'entretien, le dépannage et la documentation du fonctionnement de systèmes de climatisation/réfrigération résidentiels ou commerciaux
- En combinant deux sondes 549i avec deux sondes de température pince-tuyaux 115i, il est facile de contrôler la surchauffe et le sous-refroidissement des systèmes de climatisation/réfrigération
Information de livraison: Testo 510i comprend une sonde de pression différentielle 510i avec Bluetooth, l'application, un jeu de tuyaux (3,81 mm et 5,08 mm de Ø) avec adaptateur, 3 piles AAA et un certificat d'étalonnage.
Testo 549i comprend une sonde de pression de réfrigérant 549i avec Bluetooth, l'application, 3 piles AAA et un certificat d'étalonnage.
L'ensemble de réfrigération Testo (clim./réfri.) se compose de 2 Testo 115i (thermomètre à pince) et 2 Testo 549i, d'un étui Smart Testo, de piles et d'un certificat d'étalonnage.
L'ensemble de chauffage Testo (pour la mesure de la pression et de la température sur les systèmes de chauffage) se compose de : Testo 115i (thermomètre à pince), Testo 510i comprenant un jeu de tuyaux (3,81 mm et 5,08 mm de Ø) avec adaptateur, Testo 805i (thermomètre infrarouge), d'un étui Smart Testo, de piles et d'un certificat d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité