Thermomètre infrarouge Smart et sonde sans fil, testo 805i
Fournisseur: TESTO
0560.1805
620-2399EA 102 EUR InStock
620-2399
Thermomètre infrarouge Smart et sonde sans fil, testo 805i
Thermomètres Thermomètres numériques
Les sondes Testo Smart Probe offrent la plus grande mobilité et la plus haute efficacité de la mesure de la température. Les sondes peuvent fonctionner sans fil (Bluetooth®) avec votre propre smartphone ou tablette (application Testo Smart Probes disponible en téléchargement gratuit).
  • Facilite la mesure de la température
  • Affichage de six sondes Smart Probe maximum en même temps
  • L'application visualise rapidement les modifications des valeurs de mesure - comme un graphique ou un tableau
  • Menus pré-stockés pour des applications spécifiques
  • Mesure du flux de volume dans les conduits/au niveau des sorties ; mesure de la température sans contact par infrarouge avec documentation rapide des images, y compris les valeurs de mesure et la visée de mesure.
  • Les rapports des données de mesure peuvent être pris en charge par les images créées avec l'application et envoyés immédiatement au format PDF ou fichier Excel
  • Compact et facile à transporter
Thermomètre testo 805i :
La sonde Testo 805i Smart Probe est un thermomètre infrarouge (IR) qui fournit des valeurs de température sans contact ; idéal pour vérifier les disjoncteurs, moteurs, conduits et enregistrements des données à distance. La mesure est indiquée par une zone laser circulaire qui assure une mesure par ciblage précis.
Mesure de la température sans contact
Rapport de la cible optique (10:1)
Zone de mesure indiquée par le zone laser circulaire qui assure des évaluations précises
Photographie d'objets avec le dispositif Smart, permettant l'acquisition du repère de mesure et des valeurs de température à des fins de référence et de création de rapports
testo Heating kit:
Kit for pressure and temperature measurement on heating systems. All measuring instruments required for non-contact temperature measurement and the measurement of flow and return temperature, as well as gas flow pressure.
testo Mould kit:
Identify mould risk early with the testo Smart Probes App.
testo VAC kit:
Kit for servicing on ventilation and air conditioning systems. For the measurement of air and surface temperature, humidity, air velocity and volume flow.
Informations de commande: Thermometer and kits are sold separately.
Information de livraison: livré avec piles et protocole d'étalonnage en usine.
Attention: Remarque : nécessite un appareil mobile doté de Bluetooth 4.0
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité