VWR®, Baromètre USB à enregistrement de données, Traceable® memory loc
Fournisseur: VWR Collection
620-2632EA 408 EUR InStock
620-2632
VWR®, Baromètre USB à enregistrement de données, Traceable® memory loc
Baromètres
Le baromètre USB à enregistrement de données VWR® Traceable® memory loc contrôle simultanément la pression barométrique, la température et l’humidité. Cet appareil peut être utilisé dans des environnements 21 CFR 11.
  • La mémoire peut stocker jusqu’à 819150 observations pour la pression barométrique, la température et l’humidité
  • Les données brutes sont verrouillées et ne peuvent pas être supprimées/modifiées sur l’unité de base; impossibilité de supprimer les données de la mémoire une fois celles-ci stockées
  • Points d’étalonnage: 25 °C pour la température, 50% HR pour l’humidité et 650, 850 et 1000 mbar pour la pression barométrique
  • Contrôle les valeurs de pression barométrique, de température et d’humidité avec un intervalle d’enregistrement réglable par l’utilisateur compris entre 1 minute et 12 heures
  • Ce baromètre dispose d’une fonction de correction altimétrique pour convertir la pression barométrique locale en pression au niveau de la mer dans la gamme de –100 à + 2500 mètres
  • Indicateurs d’état: indicateur de batterie faible, utilisation de mémoire en pourcentage (arrondie à 0,1%), nombre de jours restants jusqu’à ce que la mémoire soit pleine dans l’intervalle d’enregistrement en cours, symbole LCD USB indiquant l’état de téléchargement des données, symboles LCD clignotants et alarmes sonores
Alarmes Hi / Lo et horodatage: des paramètres d’alarme uniques peuvent être programmés pour les trois paramètres – pression barométrique, humidité et température. La fonction de suivi d’alarme garde en mémoire chaque événement d’alarme en détaillant à quel moment l’état d’alarme s’est produit et quand l’unité est revenue à son état normal. Les indicateurs de l’état d’alarme comprennent des alertes LED visuelles, des alertes audio et des segments LCD clignotants Les données correspondant aux différents événements d’alarme (jusqu’à 30 événements) peuvent être récupérées à tout moment et l’événement le plus récurrent peut s’afficher à l’écran.
Le système Smart Alarm signale les conditions «hors plage»: lorsqu’une condition «hors plage» est détectée pour la pression barométrique, la température ou l’humidité, le système Smart Alarm se déclenche. Ce système comprend des indicateurs visuels et sonores qui émettent des signaux en continu jusqu’à leur acquittement, même si le paramètre réintègre la plage hors alarme.
Transfert de données par USB: ce baromètre à enregistrement de données permet de transférer les données enregistrées, au format CSV, de l’appareil vers un PC ou un MAC à l’aide d’une clé USB (non fournie). Un logiciel spécifique n’est pas nécessaire et les données peuvent être supprimées de la mémoire. Chaque appareil a un identifiant unique qui permet à plusieurs unités d’être utilisées au même endroit.
Fonctions d’enregistrement des données: contrôlent les mesures pendant la nuit, le week-end ou à tout moment avec l’enregistrement de données en continu. L’intervalle d’enregistrement des données défini par l’utilisateur est compris entre 1 observation par minute et 1 observation par période de 12 heures. Les données enregistrées sont mémorisées pendant environ un an avec des intervalles de 1 minute, et plus longtemps avec des intervalles plus espacés dans le temps. L’écran LCD affiche les conditions actuelles de pression barométrique, de température et d’humidité, ainsi que les relevés minimum et maximum pour les trois paramètres.
Certifications: Étalonnage multipoints sur un certificat Traceable® numéroté individuellement garantissant la précision et délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025: 2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures par rapport aux unités SI via le NIST ou d’autres instituts de mesure nationaux (NMI) reconnus et signataires de l’accord de reconnaissance mutuelle CIPM.
Information de livraison: Livré avec un support, des bandes VELCRO ®, des bandes magnétiques, un support mural, un adaptateur secteur universel, un certificat Traceable® et des piles.
Attention: * Indique la valeur de pression barométrique
** Indique la valeur de température
*** Indique la valeur d’humidité
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité