L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® TraceableGO, Enregistreurs de température et d’humidité, Bluetooth
Fournisseur: VWR Collection
620-2673EA 92.1 EUR InStock
620-2673 620-2674
VWR® TraceableGO, Enregistreurs de température et d’humidité, Bluetooth
Enregistreurs de données
Les enregistreurs de température et d’humidité TraceableGO Bluetooth complètent les inconnues entre les destinations. Le périphérique Bluetooth est le partenaire de transit idéal pour la surveillance des matériaux entre les destinations. Transportez en toute sécurité les réactifs, les échantillons cliniques, les vaccins, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires vers n’importe quel lieu.
  • Compacts et faciles à utiliser
  • Les informations critiques (température, durée du trajet, MIN/MAX, niveau de la batterie et alarmes) sont toutes affichées
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité