VWR® TD23, Thermomètre étanche universel de précision PT1000
Fournisseur: VWR Collection
620-2675EA 94.1 EUR InStock
620-2675
VWR® TD23, Thermomètre étanche universel de précision PT1000
Thermomètres Thermomètres numériques
Thermomètre universel de précision, avec connexion BNC, sans capteur. Des mesures pures axées sur la précision, la rapidité et la fiabilité dans un boîtier compact. Ce nouvel appareil de mesure portable impressionne également par son design ergonomique, sa conception de protection contre la poussière et l’eau conforme à la norme IP 65/67 et son écran lumineux. Le thermomètre compact est disponible avec une connexion BNC pratique pour les capteurs interchangeables.
  • Boîtier moderne et fonctionnel
  • Écran à 3 lignes / affichage au plafond sur
  • pression d’un bouton
  • Rétroéclairage
  • Fonction d’alarme
  • Étanche (IP65 / IP67)
  • Durée de vie de la batterie longue et durable
Applications : mesures de la plus haute précision dans les liquides et dans l’air, pour la mesure de la température à cœur (avec capteur d’insertion) ; laboratoires, assurance qualité, service, alimentaire, etc.
Information de livraison: Appareil, protocole d’étalonnage, 2× batteries, manuel.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité