VWR®, Station météorologique
Fournisseur: VWR Collection
620-2692EA 86.3 EUR InStock
620-2692
VWR®, Station météorologique
Stations météorologiques
This weather station is designed for use in agriculture, offices and universities. It includes an internal temperature sensor.
  • Double graduation et mémorisation des valeurs maximale/minimale
  • Réglage d'alarme de température programmable avec calendrier
  • RF 433 MHz, plage maximale de 30 mètres pour le capteur à distance, thermomètre sans fil pouvant être relié à trois sondes à distance maximum
W×H: 76,2×191 mm
Weight: 363 g
Information de livraison: Livrée avec une sonde sans fil, deux piles AA et deux piles AAA, un support mural ou de table.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité