VWR®, Thermomètres électroniques étalonnés avec sonde en acier inoxydable
Fournisseur: VWR Collection
620-0916EA 63.7 EUR InStock
620-0916 620-2343 620-2709 620-2710
VWR®, Thermomètres électroniques étalonnés avec sonde en acier inoxydable
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres numériques haute précision, dotés de sondes résistantes aux produits chimiques, contrôlent la température des produits pharmaceutiques, des vaccins, des produits chimiques, du sang et des produits sanguins, des produits alimentaires et bien plus.
  • Les caractéristiques disponibles incluent: enregistrement de 10 événements, lectures de température max./min., minuterie et alarme
  • Points d’étalonnage: 0; 100 °C
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST, numéro de série individuel, marquage CE, ISO/CEI 17025:2005.
Information de livraison: Comprend une documentation d’étalonnage certifiée et des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et une pile AAA.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité