VWR®, Thermomètre numérique intérieur / extérieur avec double affichage géant et étalonnage, Traceable®
Fournisseur: VWR Collection
620-2713EA 75.6 EUR InStock
620-2713
VWR®, Thermomètre numérique intérieur / extérieur avec double affichage géant et étalonnage, Traceable®
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre est doté d’un grand écran numérique facile à lire à distance.
  • Dual display permits reading ambient and probe temperatures simultaneously
  • °F/°C switchable
  • HI/LO Alarms and MIN/MAX memory readings may be displayed and reset at the touch of a key
  • Cable and sensor perform accurately when underwater
  • Always-on instrument reads temperature constantly
Certifications: L’étalonnage de traçabilité NIST aide également à respecter les normes de qualité et les exigences réglementaires ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA et de commission mixte.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité