VWR® Traceable®, Precision Thermometer/Clock/Humidity Monitor with Graph
Fournisseur: VWR Collection
620-2721EA 106 EUR InStock
620-2721
VWR® Traceable®, Precision Thermometer/Clock/Humidity Monitor with Graph
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Simultaneously displays time of day, temperature, and humidity.
  • Features min/max memory, memory clear, history graph, °F/°C switchable, 12/24-hour clock
  • At the touch of a button, memory recalls the highest and lowest temperature and humidity readings
  • Internal sensors make it ideal for use in hoods, storerooms, cleanrooms, incubators, drying chambers and environmental cabinets
Sits on the bench or desk. Unique unit simultaneously displays time of day, temperature, and humidity. Clock displays AM/PM or 24-hour military time to the exact minute with 0,01More Product Information
Collapse All
Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
–20.0...50.0 °C (–4.0...122.0 °F), ambient 1 620-2721
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité