Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

VWR® Traceable®, Temperature Data Loggers with TraceableGO™ Wireless Capability and Calibration

Fournisseur: VWR Collection
620-2734EA 143 EUR InStock
620-2734 620-2735 620-2736
VWR® Traceable®, Temperature Data Loggers with TraceableGO™ Wireless Capability and Calibration
Enregistreurs de données
Easily access collected data between destinations with Bluetooth® data loggers.

  • Connect to your data via smartphone or tablet—any Bluetooth-enabled device—using a downloadable Bluetooth App
  • View and download data with free TraceableGO App
  • Data loggers store up to 90 alarm events
  • Readings and set-up parameters easily viewable on large 2" by 1" LCD
  • Get accurate, reliable measurements with included NIST traceable calibration

You have the option to subscribe to cloud-based TraceableLIVE® service to upload data to cloud—ideal for tracking data from multiple loggers or to comply with regulatory agency requirements. The low cost TraceableLIVE subscription provides unlimited trip data to be saved on the cloud as well as the ability to send a report to an email.

Traceable® products are calibrated to NIST-traceable standards and ready to use as soon as you receive it. Each product goes through an intense vetting process before it can carry the Traceable name, and it includes NIST-traceable certification. This means that a 17025-accredited calibration test lab has confirmed that the product meets or exceeds all stated specifications, saving you both time and money by not having to calibrate separately.

NIST-traceable calibration also helps you meet quality standards and regulatory compliance for ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA and Joint Commission requirements.

Certifications: CE marked. NIST-Traceable.

Informations de commande: 1 year warranty.

Information de livraison: Includes probe, two AAA batteries, and NIST-traceable calibration certificate with data.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité