VWR®, Stem Thermometer, Calibrated, Electronic, Stainless Steel, 122 mm Probe
Fournisseur: VWR Collection
620-2813EA 53 EUR InStock
620-2813
VWR®, Stem Thermometer, Calibrated, Electronic, Stainless Steel, 122 mm Probe
Thermomètres Thermomètres numériques
Surface probe stem thermometer is ideal for cooking, laboratories and hot plates.
  • Stainless-steel 120 mm (4,7") probe keep hand away from hot surfaces
  • Will read temperatures in liquids, semi-solids and gases
  • Includes accredited calibration documentation that meets the requirements of ISO 17025
  • Individually serialised
Certifications: Tested and calibrated in H-B’s exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2017, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST.
Information de livraison: More Product Information
Collapse All
Désignation Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Stem thermometer with maximum/minimum data hold –50...+200 °C 1 620-2813
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité