L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Calibrated thermocouple thermometers, H-B Durac®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
B609010800 B609011000 B609011100 B609110200
620-2817EA 351 EUR InStock
620-2817 620-2818 620-2819 620-2820
Calibrated thermocouple thermometers, H-B Durac®
Thermomètres Thermomètres numériques
Used for temperature measurement in life science research, kilns, gas turbine exhaust, diesel engines, and other industrial processes, H-B calibrated thermocouple thermometers provide measurement throughout a broad temperature range and the ability to utilise multiple probes at the same time.
  • Wide temperature range allows accurate monitoring at extreme temperatures
  • Max./min./average temperature recording capability
  • Data hold
  • Software CD (where included) for real time data collection and logging via USB
Calibration points: 0 °C, 100 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité