Temperature probe, TPC 300H, for EBI 300 TE
Fournisseur: EBRO
1341-6370
620-2862EA 48 EUR InStock
620-2862
Temperature probe, TPC 300H, for EBI 300 TE
Sondes de température
Calibrated replacement probe with handle for EBI 300 TE data logger.
  • NTC sensor
  • IP65 protection class
  • Fast, flexible core temperature measurements
Measuring range: −35...+75 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité