Thermomètre avec sonde de pénétration
Fournisseur: TESTO
0900.0530
620-3123EA 51 EUR InStock
620-3123
Thermomètre avec sonde de pénétration
Thermomètres Thermomètres numériques
Small and handy mini thermometer with min./max. alarm.
  • Adjustable min./max. alarm: Acoustic signal sounds when the temperature exceeds or falls below the individually adjustable limit values
  • Permanently connected probe (penetration probe with 80 cm cable)
  • Probe and cable can be stored easily on the temperature measuring instrument
  • With clip for set-up, wall mounting or attachment
The mini alarm thermometer is suitable for temperature measurement in air, in soft powdery substances and in liquids. Using the clips supplied, the mini alarm thermometer can be set up, mounted on the wall or attached (for practical transportation).
Information de livraison: Supplied with clip, penetration probe (probe length 190 mm, probe cable 80 cm) and 2 AAA batteries.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité