Tachymètre optique
Fournisseur: TESTO
0560.0460
620-3301EA 162 EUR InStock
620-3301
Tachymètre optique
Tachymètres
This optical tachometer is suitable for carrying out non-contact rpm optical measurements with LED spot marking.
  • Maximum/minimum values
  • Automatic off function
  • Operating temperature up to 50 °C
  • Pocket sized, light and easy-to-use
  • Easy-to-read, backlit display for use in all lighting conditions
This testo 460 rpm meter is ideal for rpm measurements on fans, crankshafts and motors.
Information de livraison: Livré avec embout de protection, étui pour ceinture, dragonne, protocole d'étalonnage et deux piles pour une durée de vie de 20 heures
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité