Baromètre numérique, 511
Fournisseur: TESTO
0560.0511
620-3303EA 184 EUR InStock
620-3303
Baromètre numérique, 511
Baromètres
Pocket absolute pressure meter. Very handy, small and easy to use, this barometer permits measurements of barometric air pressure by entering on-site height above sea level and barometric elevation measurement between two points. Backlit display completes the instrument.
  • Fonction de mise hors tension automatique
  • Huit unités de pression permutables: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi
  • Mesure de l'altitude barométrique
Information de livraison: Fourni avec capuchon de protection, dragonne, clip ceinture et deux piles AAA pour environ 500 heures d'autonomie avec affichage éteint.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité