Luxmètre, 540
Fournisseur: TESTO
0560.0540
620-3304EA 146 EUR InStock
620-3304
Luxmètre, 540
Luxmètres
This luxmeter permits measurements of light intensity. It provides a sensor adjusted to the spectral sensitivity of the eye. A backlit display and an auto-off function complete the instrument.
  • HOLD function for easy measurement value readout
  • Max./Min. values
  • Operating temperature from 0 to +50 °C
The testo 540 lux meter can be used to measure both artificial and natural light and provides with a quick and easy means of measuring lighting conditions in the workplace. This meter is a pocket-sized entry level model designed specifically for carrying out spot checks in the workplace, shops and offices.
Information de livraison: Fourni avec protection, étui ceinture, dragonne, protocole d'étalonnage et 2 piles AAA pour une durée de vie d'environ 20 heures
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité