L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Luxmètre, 540
Fournisseur: TESTO
0560.0540
620-3304EA 150 EUR InStock
620-3304
Luxmètre, 540
Luxmètres
This luxmeter permits measurements of light intensity. It provides a sensor adjusted to the spectral sensitivity of the eye. A backlit display and an auto-off function complete the instrument.
  • HOLD function for easy measurement value readout
  • Max./Min. values
  • Operating temperature from 0 to +50 °C
The testo 540 lux meter can be used to measure both artificial and natural light and provides with a quick and easy means of measuring lighting conditions in the workplace. This meter is a pocket-sized entry level model designed specifically for carrying outMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité