Thermomètre de surface air/infrarouge, testo 810
Fournisseur: TESTO
0560.0810
620-3306EA 93 EUR InStock
620-3306
Thermomètre de surface air/infrarouge, testo 810
Thermomètres Thermomètres numériques
Le thermomètre testo 810 permet de réaliser des mesures de la température de l'air et de surface simultanément et sans contact.
  • Affichage de la différence entre la température ambiante et de surface
  • Visée laser un point et résolution optique 6:1
  • Fonction de maintien 'HOLD'
  • Valeurs minimale/maximale
  • Émissivité réglable
Integrated NTC air thermometer.
Information de livraison: Livré avec protocole d'étalonnage en usine, capuchon de protection, une dragonne, un support à la ceinture et deux piles AAA pour environ 50 heures d'utilisation (écran non éclairé).
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité