Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Anémomètres numériques, testo 410-1/2

Fournisseur: TESTO
0560.4101 0560.4102
620-3307EA 116 EUR InStock
620-3307 620-3308
Anémomètres numériques, testo 410-1/2
Anénomètres
Pratiques, petits et simples, ces appareils de mesure de la vitesse de l'air permettent de mesurer la température et la vitesse du vent, ainsi que l'humidité (620-3308 uniquement). Ils peuvent également effectuer des mesures de refroidissement éolien.

  • Mesure intégrée avec palette de 40 mm
  • Valeurs minimale/maximale
  • Fonction de mise hors tension automatique
  • Fonction de rappel des données (« HOLD »)
  • Écran rétroéclairé

l×p×h : 133×46×25 mm

Poids : 110 g

Information de livraison: fournis avec deux piles alcalines,More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..