Thermo-hygromètre de poche, testo 605-H1
Fournisseur: TESTO
0560.6053
620-3312EA 115 EUR InStock
620-3312
Thermo-hygromètre de poche, testo 605-H1
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
The testo 605-H1 is a compact and accurate instrument, which permits temperature, humidity and dew point measurements. A stable sensor guarantees correct results, even after long use.
  • For use in ducts
  • Automatic off function
  • Swivel head for easy reading of values
Fixed probe (L×Ø: 125×12 mm).
W×D×H: 180×37×36 mm
Weight: 75 g
Information de livraison: Supplied with duct holder, including multi-function clip and three AAA batteries for about 1000 hours of use, which switches off after ten minutes.
Attention: Td = Dew point.
Collapse All
Plage de mesure Précision Résolution l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
0…50 °C; 5 - 95 % RH; −20…+50 °C Td ±0,5 °C; ±3,0 % RH 0,1 °C; 0,1 % RH 180×37×36 mm 75 g 1 620-3312
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité