Precision digital thermometer, testo 112
Fournisseur: TESTO
0560.1128
620-3315EA 217 EUR InStock
620-3315
Precision digital thermometer, testo 112
Thermomètres Thermomètres numériques
The highly accurate temperature measuring instrument is ideal for official food inspections.
  • Audible alarm with adjustable limits
  • Large illuminated display
  • Display and storage of minimun and maximum values
Storage temperature: −30 to +70 °C
Information de livraison: Supplied with calibration protocol and batteries but without probes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité