pH food electrode
Fournisseur: TESTO
0650.0245
620-3662EA 253 EUR InStock
620-3662
pH food electrode
Électrodes Électrodes pH
Robust and dirt-insensitive pH penetration electrode without temperature sensor.
  • With hole diaphragm
  • Unbreakable plastic coating around glass electrode
  • Maintenance-free food-safe gel electrolyte
Ideal for use with Testo 230 instrument.
Information de livraison: pH electrode, including fixed cable with BNC plug and wetting cap.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité