pH electrode for general applications, gel-glass
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
238025
620-4908EA 155 EUR InStock
620-4908
pH electrode for general applications, gel-glass
Électrodes Électrodes pH
Gel-Glass is a maintenance-free combination electrode for everyday applications.
  • Ag/AgCl reference system
  • Cylindrical membrane
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité