Thermomètre de coeur, Multi
Fournisseur: AMARELL, ARNO
E905000
620-6752EA 29.3 EUR InStock
620-6752
Thermomètre de coeur, Multi
Thermomètres Thermomètres numériques
Cet instrument électronique est un excellent thermomètre universel. Pratique, il permet une indication rapide et précise de la température.
  • Fonction 'Hold'
  • Arrêt automatique après 10 min d'inutilisation
  • Impression publicitaire possible
Type: Piercing probe
Response time: T90= 4 sec
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité