Appareil à point de fusion M-560
Fournisseur: BUCHI
051999
621-0045EA 6910 EUR InStock
621-0045
Appareil à point de fusion M-560
Appareils de mesure du point de fusion
M-560 est un instrument économique pour la détermination manuelle des points d'ébullition et de fusion, adapté aux laboratoires ayant des exigences modérées en matière de traitement des échantillons dans un environnement non réglementé.
  • Détermination des points de fusion et d'ébullition
  • La mesure de trois échantillons maximum (point de fusion) en même temps constitue un gain de productivité pour l'utilisateur
  • Grande lentille loupe éclairée (2,5×)
  • Revêtement de protection avec bloc de chauffage pour un nettoyage facile et une durée de vie prolongée
  • Grand écran couleur haute résolution
An advanced automated instrument with video capability for professional quality control in a regulated environment. Offers all the features above but with the automated determination of melting and boiling points. The product is delivered as a 'Professional set' and includes the M-565 Sample loader – please see below in the accessories for details.
Conforms to Pharmacopeia methods including Ph Eur 6.1.2.2.60, USPXX1741 and JP.
Information de livraison: Le kit de base comporte l'instrument M-560 à point de fusion, 100 capillaires de fusion, 10 tubes d'ébullition, 10 capillaires d'ébullition, un kit d'étalonnage M-560/565, un porte-échantillon, un fil d'emballage et un outil de nettoyage.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité