L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Capillaires de point de fusion
Fournisseur: Vitrex Medical A/S
224513 213413 216513 213613 213713 213813 213913 210713 210813 214313 211313 211413 211513 219513 219913 211213 211713 216613 210413 210913 211613 211113 213513 214513 217913 210513 218613 210113 210613 210213 210313 211013
MODU224513EA 23.7 EUR InStock
MODU224513 621-1806 621-1812 621-1807 621-1808 621-1809 621-1810 621-1801 621-1802 621-1811 621-1803 621-1804 621-1805 MODU219513 MODU219913 MODU211213 MODU211713 MODU216613 MODU210413 MODU210913 MODU211613 MODU211113 MODU213513 MODU214513 MODU217913 MODU210513 MODU218613 MODU210113 MODU210613 MODU210213 MODU210313 MODU211013
Capillaires de point de fusion
Tubes Capillaires de point de fusion
Verre borosilicaté. Les tubes sont uniformes et coupés à angle droit.
Tubes capillaires et tubes pour point de fusion sont des produits de qualité pour la manipulation et le transport de petits volumes de liquides, la détermination du point de fusion et de nombreuses applications.
Conditionnement: Flacons de 100 pièces ou en vrac dans des boîtes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité