Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Banc Köffler

Fournisseur: WAGNER MUNZ
50400
621-2105EA 3860 EUR InStock
621-2105
Banc Köffler
Appareils de mesure du point de fusion
Mesure rapide des points de fusion entre 50 et 260 °C.

  • Bloc métallique chauffé de manière dissymétrique
  • Curseur avec échelle de lecture des températures
  • S'étalonne en un point avec une substance connue
  • Régulateur intégré

Puissance: 150 W

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité