Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Lewatit® MonoPlus TP 214 résine échangeuse d'ions, macroporeux 400-1250 μm, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

62107-100G
62107-100GEA 79.5 EUR InStock
62107-100G
Lewatit® MonoPlus TP 214 résine échangeuse d'ions, macroporeux 400-1250 μm, Supelco®
Lewatit® MonoPlus TP 214
Lewatit® MonoPlus TP 214 is a type of chelating ion-exchange resin.

  • Moisture: 43-48%
  • Loss: 40-60% loss on drying, 110 °C
  • Matrix: Styrene-divinylbenzene (macroporous)
  • Matrix active group: Thiourea functional group
  • Capacity: 1.0 meq/mL by wetted bed volume

Lewatit® MonoPlus TP 214 may be used as a mercury-specific adsorber resin for the removal of mercury from contaminated groundwater samples prior to its determination by cold vapor atomic absorption spectrometry (CV-AAS). It may also be used as an ion-exchange resin for the determination of platinum and palladium in particles emitted from automobile exhaust catalysts prior to their analysis using cathodic adsorptive stripping voltammetry (CASV).

Chelating resin especially suited for the removal of metals in hydrometallurgical processes and for the extraction/recycling of mercury and silver.


Numéro MDL: MFCD01867339
Numéro CAS: 109945-55-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité