Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium ionophore VIII, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N,N′,N′,N″,N″-Hexacyclohexyl-4,4′,4″-propylidynetris(3-oxabutyramide)

M-Clarity™ quality level = MQ100

62571-50MG-F
62571-50MG-FEA 560 EUR InStock
62571-50MG-F
Lithium ionophore VIII, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Lithium ionophore VIII
Lipophilic, neutral ionophore for lithium ion-selective solvent polymeric membrane electrodes.

Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.


Formule: C₄₈H₈₃N₃O₆
MW: 798,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467019
Numéro CAS: 133338-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29b68c36f73eaaf15e58004dac9ff36fe3eea5d1&vid=f4bc1277ec027a26ca0cef0cc95cf15af6ccbe31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité