VWR®, Baromètre de précision
Fournisseur: VWR Collection
628-0041EA 228 EUR InStock
628-0041
VWR®, Baromètre de précision
Baromètres
Ce baromètre à triple échelle permet une mesure sensible de la pression atmosphérique. Nickel-chrome anticorrosion.
  • Trois graduations distinctes
  • Pointeur réglable pour indiquer les changements
  • Temps de réponse pour passer de 1 à 4 heures
Certifications: Étalonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: fourni avec une vis de réglage pour l’altitude (à utiliser jusqu’à 1000 mètres), support de bureau à encoches, fixation murale et certificat d’étalonnage Traceable®.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité