Stéréomicroscope, S10P
Fournisseur: MOTIC
PS10100001
630-0144EA 129 EUR InStock
630-0144
Stéréomicroscope, S10P
Microscopes
Le stéréomicroscope S10P est un modèle convivial avec deux oculaires verticaux fixes (10×/20) et un ajustement dioptrique.
  • Support compact avec platine noir et blanc de 60 mm et valets
  • Objectif amovible et distance de travail de 80 mm
  • Bloc de mise au point à glissement et arrêt de sécurité
Offers crisp and clean images.
Information de livraison: Supplied with a dust cover.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité