Huile à immersion
Fournisseur: ZEISS
0000001111807
630-0279EA 116 EUR InStock
630-0279
Huile à immersion
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
  • Bubble-free immersion oil
  • Suitable for oil immersion objectives from Carl Zeiss
Certifications: ISO 8036-1/2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité